Få mere at vide
3-fluor-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7057116
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15482769
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H66477.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 79418-78-3 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79418-78-3
Molekylær formel C8H7FO3
Molekylvægt (g/mol) 170.139
MDL nummer MFCD02683560
InChI nøgle OOGOFUKAJDPHDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorovanillin, benzaldehyde, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, pubchem10464, acmc-209xkq, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 3-fluoro-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, #, 3-fluoranyl-5-methoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methyloxy benzaldehyde
PubChem CID 598452
IUPAC navn 3-fluor-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Farve Brun
Kogepunkt 114°C to 118°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 170.14
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver