Få mere at vide
3-fluor-4-(4-morpholinyl)benzenboronsyre pinacolester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485386
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485386 250 mg 250mg
15475386 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59970.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
Boronatestere er luft- og kromatografistabile og velegnede til spektroskopiske undersøgelser. Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktionen kan bruges med boronatestere.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873431-46-0
Molekylær formel C16H23BFNO3
Molekylvægt (g/mol) 307.172
MDL nummer MFCD22988989
InChI nøgle YOJYRVSDQHWBGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 3-fluoro-4-4-morpholinyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 70975109
IUPAC navn 4-[2-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholin
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)N3CCOCC3)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 307.17
Procent renhed 95%