missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Fluoro-4-(4-morpholinyl) Benzenamine, TRC

Artikelnummer. 30407400
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407400 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407400 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5958951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl) Benzenamine
CAS 93246-53-8
Molekylær formel C10 H13 F N2 O
Mængde 1 g
Synonym Benzenamine, 3-fluoro-4-(4-morpholinyl)-, 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)benzenamine, 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)aniline, 3-Fluoro-4-(morpholin-4-yl)phenylamine, 3-Fluoro-4-(morpholine-4-yl)benzenamine, 3-Fluoro-4-morpholinoaniline
InChI formel InChI=1S/C10H13FN2O/c11-9-7-8(12)1-2-10(9)13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6,12H2
SMIL Nc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1
IUPAC navn 3-fluoro-4-morpholin-4-ylaniline
Molekylvægt (g/mol) 196.22
Formel vægt 196.1012
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.