Få mere at vide
3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)aniline, Mikromol™
Beskrivelse
3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)aniline
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl) Benzenamine |
| CAS | 93246-53-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl) Benzenamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H13 F N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13FN2O/c11-9-7-8(12)1-2-10(9)13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6,12H2 |
| SMIL | Nc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1 |
| IUPAC navn | 3-fluoro-4-morpholin-4-ylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.22 |
| Vis mere |