Få mere at vide
3-Fluor-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzenboronsyre pinacolester, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 320.21 |
| Procent renhed | 95% |