Få mere at vide
3-fluor-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzenboronsyre pinacolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405156
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405156 250 mg 250mg
15495146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59640.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1408088-34-5 | C17H26BFN2O2 | 320.215 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1408088-34-5
Molekylær formel C17H26BFN2O2
Molekylvægt (g/mol) 320.215
MDL nummer MFCD22988988
InChI nøgle RFECQDXNBWGCRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-4-methylpiperazine, 3-fluoro-4-4-methyl-1-piperazinyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 70974710
IUPAC navn 1-[2-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-4-methylpiperazin
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)N3CCN(CC3)C)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 320.21
Procent renhed 95%