Få mere at vide
3-fluor-2-pyridincarbonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10473953
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10473953 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10545574 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10473953 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07483DA
Kemiske identifikatorer
CAS 97509-75-6
Molekylær formel C6H3FN2
Molekylvægt (g/mol) 122.102
MDL nummer MFCD06797501
InChI nøgle VZFPSCNTFBJZHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-3-fluoropyridine, 3-fluoropicolinonitrile, 3-fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro-2-cyanopyridine, 3-fluoro-2-pyridinenitrile, 3-fluoro-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro, fluorocyanopyridine, pubchem16434, acmc-209s8i
PubChem CID 7060408
IUPAC navn 3-fluorpyridin-2-carbonitril
SMIL C1=CC(=C(N=C1)C#N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 122.1
Procent renhed 95%