Få mere at vide
3-Fluoro-2-nitropyridin, 96%
Artikelnummer. 15416687
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15416687 5 g 5g
15426687 250 mg 250mg
15406687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15416687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33813.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 54231-35-5 | C5H3FN2O2 | 142,089 g/mol
Et specialprodukt til proteomikforskningsapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et specialprodukt til proteomikforskningsapplikationer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54231-35-5
Molekylær formel C5H3FN2O2
Molekylvægt (g/mol) 142.089
MDL nummer MFCD04114127
InChI nøgle IJVFHCSUEBAAOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-3-fluoropyridine, 3-fluoro-2-nitro-pyridine, pyridine, 3-fluoro-2-nitro, pubchem2185, 3-fluor-2-nitropyridin, pyfn51, 3-fluoro 2-nitro pyridine, pyridine,3-fluoro-2-nitro, pyridine, 3-fluoro-2-nitro-9ci
PubChem CID 2762802
IUPAC navn 3-fluor-2-nitropyridin
SMIL C1=CC(=C(N=C1)[N+](=O)[O-])F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-2-nitropyridine
Smeltepunkt 30 °C til 35 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 142.09
Procent renhed 96%