Få mere at vide
3-Fluoro-2-nitrophenol, 97%
Artikelnummer. 15478228
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478228 1 g 1g
15488228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61670.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 385-01-3 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 385-01-3
Molekylær formel C6H4FNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.1
MDL nummer MFCD07368753
InChI nøgle GAWNBKUTBVLIPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-nitro-phenol, 2-nitro-3-fluorophenol, phenol, 3-fluoro-2-nitro, 3-fluoronitro-phenol, pubchem4124, acmc-209j0i, ksc497m1h
PubChem CID 2782777
IUPAC navn 3-fluor-2-nitrophenol
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)[N+](=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-2-nitrophenol
Mængde 1 g
Formel vægt 157.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof