Få mere at vide
3-Fluoro-2-methylpyridin, 98%
Artikelnummer. 15432019
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432019 5 g 5g
15442019 250 mg 250mg
15422019 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64705.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 15931-15-4 | C6H6FN | 111,119 g/mol
3-Fluoro-2-methylpyridin blev anvendt i syntesen af fluorholdige pyridinaldoximer af potentiel anvendelse til reaktivering af cholinesterase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Fluoro-2-methylpyridin blev anvendt i syntesen af fluorholdige pyridinaldoximer af potentiel
anvendelse til reaktivering af cholinesterase.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15931-15-4
Molekylær formel C6H6FN
Molekylvægt (g/mol) 111.119
MDL nummer MFCD08705710
InChI nøgle IRIHSZDBTACXCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-picoline, pyridine, 3-fluoro-2-methyl, 2-methyl-3-fluoropyridine, 3-fluoro-2-methyl pyridine, 3-fluoro-2-methyl-pyridine, fluoropicoline, pubchem14381, acmc-209xci, ksc530a3b, pyridine,3-fluoro-2-methyl
PubChem CID 21613172
IUPAC navn 3-fluor-2-methylpyridin
SMIL CC1=C(C=CC=N1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-2-methylpyridine
Farve Farveløs til gul
Mængde 5 g
Beilstein 6497832
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 111.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske