Få mere at vide
3-Fluoro-2-methylpyridin, 98%
Beskrivelse
3-Fluoro-2-methylpyridin blev anvendt i syntesen af fluorholdige pyridinaldoximer af potentiel anvendelse til reaktivering af cholinesterase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
anvendelse til reaktivering af cholinesterase.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-2-methylpyridine |
| Farve | Farveløs til gul |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 6497832 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 111.12 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Væske |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.