Få mere at vide
3-Fluoro-2-methylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-2-methylphenol |
| CAS | 443-87-8 |
| Molekylær formel | C7 H7 F O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | NSC 190309, 3-fluoro-o-Cresol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7FO/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3 |
| SMIL | Cc1c(O)cccc1F |
| IUPAC navn | 3-fluoro-2-methylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.128 |
| Formel vægt | 126.048 |