Få mere at vide
3-Fluor-2-methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30398519
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30398519 5 g
1 options
Artikelnummer. 30398519 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5930555G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-2-methylaniline
CAS 443-86-7
Molekylær formel C7H8FN
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H8FN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
SMIL CC1=C(N)C=CC=C1F
IUPAC navn 3-fluor-2-methylanilin
Molekylvægt (g/mol) 125.14
Formel vægt 125.0641