Få mere at vide
3-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid |
| CAS | 762287-59-2 |
| Molekylær formel | C7H8BFO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BFO3/c1-12-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9/h2-4,10-11H,1H3 |
| SMIL | COc1c(F)cccc1B(O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.95 |
| Formel vægt | 170.0551 |