Få mere at vide
3-Fluoro-2-hydroxypyridine, 97%
Artikelnummer. 15404327
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15404327 250 mg 250mg
15484317 1 g 1g
15494317 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15404327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31705.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1547-29-1 | C5H4FNO | 113.091 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1547-29-1
Molekylær formel C5H4FNO
Molekylvægt (g/mol) 113.091
MDL nummer MFCD03095042
InChI nøgle CISUDJRBCKKAGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-hydroxypyridine, 3-fluoropyridin-2-ol, 3-fluoro-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 3-fluoro, 3-fluoropyridin-2 1h-one, 3-fluoro-pyridin-2-ol, 3-fluoro-2-pyridone, 3-fluoro-2-hydroxypyridine, 3-fluoro-2-pyridone, fluoropyridone, pubchem1200
PubChem CID 2783363
IUPAC navn 3-fluor-lH-pyridin-2-on
SMIL C1=CNC(=O)C(=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-2-hydroxypyridine
Smeltepunkt 157°C to 161°C
Lugt Odorless
Mængde 250 mg
Formel vægt 113.09
Procent renhed 97%