Få mere at vide
3-Fluoro-1,2-dimethyl-6-nitrobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425297
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15425297
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32557.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1736-87-4
Molekylær formel C8H8FNO2
Molekylvægt (g/mol) 169.155
MDL nummer MFCD05663712
InChI nøgle GLDMIZKOJPVEIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-4-fluoronitrobenzene, 3-fluoro-6-nitro-1,2-dimethylbenzene, 3-fluoro-6-nitro-o-xylene, benzene, 1-fluoro-2,3-dimethyl-4-nitro, 3-fluoro-1,2-dimethyl-6-nitrobenzene, 4-fluoro-2,3-dimethyl nitrobenzene, intermediates-zcf02291, ksc534o2t, 2,3-dimethyl-1-fluoro-4-nitrobenzene, 4-fluoro-2,3-dimethyl-1-nitrobenzene
PubChem CID 24721201
IUPAC navn 1-fluoro-2,3-dimethyl-4-nitrobenzene
SMIL CC1=C(C=CC(=C1C)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-1,2-dimethyl-6-nitrobenzene
Smeltepunkt 39°C to 42°C
Mængde 1 g
Lugt Characteristic
FN nummer UN2811
Formel vægt 169.16
Procent renhed 98%