Få mere at vide
3-Fluoranthenol-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoranthenol-d9 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H10O/c17-15-9-8-13-11-5-2-1-4-10(11)12-6-3-7-14(15)16(12)13/h1-9,17H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| Formel vægt | 227.13 |