Få mere at vide
Bochem™ 3-finger Laboral Retort Clamp
Artikelnummer. 10228980
Diameter (metrisk):
12 til 100 mm
Artikelnummer. 10228980
Brand: Bochem™ B08256108
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Belagt med blød PVC er de tre fingre på denne uafhængigt justerbare retortklemme velegnet til at holde på sarte genstande. Bochem™ 3-Finger Laboral Retort Clamp har en basiskonstruktion af Laboral aluminiumslegering.
  • Laboral aluminiumslegering konstruktion.
  • PVC-belagte fingre.
  • Spændvidden kan justeres uafhængigt med 2 reguleringsskruer.
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Stativklemme
Materiale Laboral, PVC
Diameter (metrisk) 12 til 100 mm
Diameter (metrisk) ydre slange 12 mm
Længde (metrisk) 140 mm
Længde (metrisk) arm 140 mm
Størrelse (metrisk) greb 12 til 100 mm
Kæbe type 3-benet
Diameter (metrisk) indvendig 12 til 100 mm