Få mere at vide
3-Ferrocenoylpropionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ferrocenoylpropionic Acid |
| CAS | 1291-72-1 |
| Molekylær formel | C14H14FeO3 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | C1=C[CH]C(=C1)C(=O)CCC(=O)O.C1=CCC=C1.[Fe] |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.1 |