missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Ferrocenoylpropionic Acid, TRC

Artikelnummer. 30406407
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30406407 2.5 g 2.5g
30392855 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406407 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF2858052.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Ferrocenoylpropionic Acid
CAS 1291-72-1
Molekylær formel C14H14FeO3
Mængde 2.5 g
SMIL C1=C[CH]C(=C1)C(=O)CCC(=O)O.C1=CCC=C1.[Fe]
Molekylvægt (g/mol) 286.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.