Få mere at vide
3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-exo-carboxamid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamide |
| Smeltepunkt | 235,0 °C til 253,0 °C |
| Navn note | 99+% |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol og methanol |
| Vis mere |