Få mere at vide
3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10308763 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10308763
Brand: Thermo Scientific Acros 277810010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105786-40-1
Molekylær formel C8H13N2O
Molekylvægt (g/mol) 153.20
MDL nummer MFCD00143157,MFCD01456476,MFCD00143157
InChI nøgle SCQSHSJVMGGQKR-UCROKIRRSA-O
Synonym 3-exo-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, +-1s,2s,3r,4r-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, +/--1s,2s,3r,4r-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, 3-amino-, 1r,2r,3s,4s-rel-9ci
PubChem CID 42580098
IUPAC navn (1S,2S,3R,4R)-3-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-carboxamid
SMIL NC(=O)[C@H]1[C@@H]([NH3+])[C@@H]2C[C@H]1C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamide
Smeltepunkt 235.0°C to 253.0°C
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Mængde 1 g
Formel vægt 152.2
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver