Få mere at vide
3-Ethynylpyridin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethynylpyridine |
| Smeltepunkt | 39 °C til 40 °C |
| Kogepunkt | 83 °C til 84 °C (30 mmHg) |
| Flammepunkt | 57 °C (135 °F) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1325 |
| Formel vægt | 103.12 |
| Procent renhed | 97% |