Få mere at vide
3-Ethynylpyridin, 96%
Artikelnummer. 10274814 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10274814 1 g Glasflaske 1g
10051744 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274814 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398070010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2510-23-8 | C7H5N | 103,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2510-23-8
Molekylær formel C7H5N
Molekylvægt (g/mol) 103.12
MDL nummer MFCD02177459
InChI nøgle CLRPXACRDTXENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-ethynyl, 3-pyridylacetylene, 3-ethynyl-pyridine, pyridine, 3-ethynyl-6ci, 7ci, 8ci, 9ci, 3-ethylnylpyridine, 3-ethynyl pyridine, meta-ethynylpyridine, 3-ethylnyl pyridine, 3-pyridyl acetylene
PubChem CID 186003
IUPAC navn 3-ethynylpyridin
SMIL C#CC1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethynylpyridine
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 39 °C til 40 °C
Farve Brun til farveløs
Kogepunkt 83 °C til 84 °C (30,0 mmHg)
Flammepunkt 56 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 103.12
Procent renhed 96%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Ethynylpyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.