Få mere at vide
3-Ethynylbenzenboronsyre pinacol ester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498387
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498387 1 g 1g
15408397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51902.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 946168-04-3
Molekylær formel C14H17BO2
Molekylvægt (g/mol) 228.098
MDL nummer MFCD16294529
InChI nøgle SJDFLZSEQGKSDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-ethynylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-ethynyl-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 3-ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester, amtb210, 3-ethynylphenyl boronic acid pinacol ester, 2-3-ethynyl-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2dioxaborolane
PubChem CID 57416900
IUPAC navn 2-(3-ethynylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Beilstein 11140327
Formel vægt 228.1
Procent renhed 95%