Få mere at vide
3-Ethynylanilin, TRC
Artikelnummer. 30134673
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134673 1 g
30133678 10 mg
17953175 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134673 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE6850701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54060-30-9
Molekylær formel C8H7N
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Synonym (3-Ethynylphenyl)amine, (m-Aminophenyl)acetylene, 1-Amino-3-ethynylbenzene, 3-Acetylenylaniline-d4, 3-Amino-1-ethynylbenzene, 3-Ethynylaniline, 3-Ethynylbenzenamine, m-Ethynylaniline;
SMIL C#CC1=CC=CC(=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethynylaniline
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2