Få mere at vide
3-Ethynylaniline, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30997746
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30997746 10 g 10g
30994089 25 g 25g
30992374 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30997746 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1106910g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethynylaniline
CAS 54060-30-9
Molekylær formel C8H7N
MDL nummer MFCD00014779
Mængde 10 g
SMIL C1=C(C=CC=C1C#C)N
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Procent renhed 98%