Få mere at vide
3-Ethynyl-6-methylpyridazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethynyl-6-methylpyridazine |
| CAS | 77778-20-2 |
| Molekylær formel | C7 H6 N2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2/c1-3-7-5-4-6(2)8-9-7/h1,4-5H,2H3 |
| SMIL | Cc1ccc(nn1)C#C |
| IUPAC navn | 3-ethynyl-6-methylpyridazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.136 |
| Formel vægt | 118.053 |