Få mere at vide
3-ethyltoluen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399515
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399515 25 g 25g
11389515 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399515 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18788.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 620-14-4 | C9H12 | 120.20 g/mol
Det bruges til dannelse af 3-ethylsalicylsyre fra 3-ethyltoluen af Pseudomonas ovalis.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til dannelse af 3-ethylsalicylsyre fra 3-ethyltoluen af Pseudomonas ovalis.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Hold antændelseskilder væk. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-14-4
Molekylær formel C9H12
Molekylvægt (g/mol) 120.20
MDL nummer MFCD00009259
InChI nøgle ZLCSFXXPPANWQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyltoluene, m-ethyltoluene, 1-methyl-3-ethylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl, m-ethylmethylbenzene, m-methylethylbenzene, toluene, m-ethyl, 3-methylethylbenzene, 1-ethyl-3-methyl-benzene, unii-737ptd7o7e
PubChem CID 12100
ChEBI CHEBI:77512
IUPAC navn 1-ethyl-3-methylbenzen
SMIL CCC1=CC=CC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethyltoluene
Smeltepunkt -96°C
Tæthed 0.865
Kogepunkt 158°C to 159°C
Flammepunkt 38°C (100°F)
Brydningsindeks 1.496
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1850821
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 120.2
Procent renhed ≥98%