Få mere at vide
3-(Ethylsulfonyl)pyridine-2-sulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Ethylsulfonyl)pyridine-2-sulfonamide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O4S2/c1-2-14(10,11)6-4-3-5-9-7(6)15(8,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H2,8,12,13) |
| Formel vægt | 250.0082 |