Få mere at vide
3-(Ethylsulfonyl)-2-pyridinesulfonamide, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311775
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30311775 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30311775 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13354900
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Ethylsulfonyl)pyridine-2-sulfonamide
CAS 117671-01-9
Analyt- eller komponentnavne 3-(Ethylsulfonyl)pyridine-2-sulfonamide
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C7 H10 N2 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 3-(Ethylsulfonyl)-2-pyridinesulfonamide (ACI), 2-(Aminosulfonyl)-3-(ethylsulfonyl)pyridine, 2-Pyridinesulfonamide, 3-(ethylsulfonyl)- (9CI, ACI), IN-E9260
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O4S2/c1-2-14(10,11)6-4-3-5-9-7(6)15(8,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H2,8,12,13)
SMIL CCS(=O)(=O)c1cccnc1S(=O)(=O)N
IUPAC navn 3-ethylsulfonylpyridine-2-sulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 250.3
Mængde 10 mg
Formel vægt 250.0082 g/mol