Få mere at vide
3-(Ethylsulfonyl)-2-pyridinesulfonamide, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Ethylsulfonyl)pyridine-2-sulfonamide |
| CAS | 117671-01-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(Ethylsulfonyl)pyridine-2-sulfonamide |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C7 H10 N2 O4 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 3-(Ethylsulfonyl)-2-pyridinesulfonamide (ACI), 2-(Aminosulfonyl)-3-(ethylsulfonyl)pyridine, 2-Pyridinesulfonamide, 3-(ethylsulfonyl)- (9CI, ACI), IN-E9260 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O4S2/c1-2-14(10,11)6-4-3-5-9-7(6)15(8,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H2,8,12,13) |
| SMIL | CCS(=O)(=O)c1cccnc1S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 3-ethylsulfonylpyridine-2-sulfonamide |
| Vis mere |