Få mere at vide
3-Ethylsalicylaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethylsalicylaldehyde |
| CAS | 73289-91-5 |
| Molekylær formel | C9H10O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Ethyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-Ethylsalicylaldehyde, 3-Ethyl-2-hydroxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-2-7-4-3-5-8(6-10)9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1cccc(C=O)c1O |
| IUPAC navn | 3-ethyl-2-hydroxybenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.17 |
| Formel vægt | 150.0681 |