Få mere at vide
3-Ethylrhodanin, 98%
Artikelnummer. 11446236
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446236 25 g 25g
11436236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23047.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 7648-01-3 | C7H3Br2F3 | 303,90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7648-01-3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethylrhodanine
Smeltepunkt 36 °C til 39 °C
Tæthed 1.303
Kogepunkt 127 °C til 129 °C (4 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Molekylær formel C5H7NOS2
MDL nummer MFCD00051339
Mængde 25 g
Synonym 3-ethylrhodanine, n-ethylrhodanine, 4-thiazolidinone, 3-ethyl-2-thioxo, rhodanine, 3-ethyl, 3-ethyl-2-thioxothiazolidin-4-one, 3-ethylrodanin, 3-ethyl-2-thioxo-4-thiazolidinone, 3-ethylrhodamine, 3-ethyl-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, unii-42klq911ht
InChI nøgle UPCYEFFISUGBRW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN1C(=O)CSC1=S
IUPAC navn 3-ethyl-2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-4-on
Molekylvægt (g/mol) 161.24
PubChem CID 82098
Formel vægt 161.25
Procent renhed 98%