Få mere at vide
3-Ethylrhodanin, 98%
Artikelnummer. 11436236
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436236 5 g 5g
11446236 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23047.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
CAS: 7648-01-3 | C7H3Br2F3 | 303,90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7648-01-3
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Ethylrhodanine
Smeltepunkt 36°C to 39°C
Tæthed 1.303
Kogepunkt 127°C to 129°C (4 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Molekylær formel C7H3Br2F3
MDL nummer MFCD00013554
Mængde 5 g
Synonym 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl benzene, 2,5-dibromobenzotrifluoride, benzene, 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl, 2,5-dibromo trifluoromethyl benzene, 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl-benzene, toluene, 2,5-dibromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro, pubchem9537, 2,5-dibromobenzotrifloride, 2,5-dibromo-, ,-trifluorotoluene
InChI nøgle VWKFJAOCLPPQGR-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Br
IUPAC navn 1,4-dibrom-2-(trifluormethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 303.90
PubChem CID 82108
Formel vægt 161.25
Procent renhed 98%