Få mere at vide
3-Ethylpyridine, Mikromol™
Artikelnummer. 30050730
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050730 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050730 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0553.140100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Ethylpyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethylpyridine
CAS 536-78-7
Analyt- eller komponentnavne 3-Ethylpyridine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H9 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym β-Ethylpyridine, β-Lutidine
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-4-3-5-8-6-7/h3-6H,2H2,1H3
SMIL CCc1cccnc1
IUPAC navn 3-ethylpyridine
Molekylvægt (g/mol) 107.1531
Mængde 100 mg
Formel vægt 107.0735 g/mol