Få mere at vide
3-Ethylpyridine, Mikromol™
Beskrivelse
3-Ethylpyridine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethylpyridine |
| CAS | 536-78-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Ethylpyridine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H9 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | β-Ethylpyridine, β-Lutidine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-4-3-5-8-6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1cccnc1 |
| IUPAC navn | 3-ethylpyridine |
| Vis mere |