Få mere at vide
3-Ethylpyridine, 98%
Artikelnummer. 11449836
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449836 25 g 25g
11439836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20318.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 536-78-7 | C7H9N | 107.156 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-78-7
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.156
MDL nummer MFCD00006413
InChI nøgle MFEIKQPHQINPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-ethyl, 3-ethyl pyridine, beta-lutidine, beta-ethylpyridine, 3-ethyl-pyridine, 5-ethylpyridine, unii-a25i3ez88v, lutidine, beta, 3ethylpyridine, fema no. 3394
PubChem CID 10823
IUPAC navn 3-ethylpyridin
SMIL CCC1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethylpyridine
Smeltepunkt -77°C
Tæthed 0.941
Kogepunkt 165°C to 166°C
Flammepunkt 49°C (120°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.502
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 106479
Merck Index 14,3848
Formel vægt 107.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Ethylpyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Ethylpyridine