Få mere at vide
3-Ethylpentane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethylpentane |
| CAS | 617-78-7 |
| Molekylær formel | C7 H16 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Pentane, 3-ethyl-, 3-Ethylpentane, NSC 74151 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CCC(CC)CC |
| IUPAC navn | 3-ethylpentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.2 |
| Formel vægt | 100.1252 |