Få mere at vide
3-Ethylhexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethylhexane |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18/c1-4-7-8(5-2)6-3/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 114.1409 |