Få mere at vide
3-Ethylcyclopentanone, 99%
Artikelnummer. p-7025100
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11404387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20432.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10264-55-8 | C7H12O | 112.172 g/mol
3-Ethylcyclopentanon, bruges som et kemisk reagens, farmaceutisk reagens og farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Ethylcyclopentanon, bruges som et kemisk reagens
, farmaceutisk reagens og farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10264-55-8
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.172
MDL nummer MFCD00045445
InChI nøgle XERALSLWOPMNRJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139121
IUPAC navn 3-ethylcyclopentan-1-on
SMIL CCC1CCC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethylcyclopentanone
Kogepunkt 171°C
Flammepunkt 31°C (88°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN1224
Synonym 3-ethylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-ethyl, 3-ethyl cyclopentanone, cyclopentanone,3-ethyl, acmc-20an48, 3-ethyl-cyclopentan-1-one
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 112.17
Procent renhed 99%