Få mere at vide
3-Ethylcyclopentanone, 99%
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
3-Ethylcyclopentanon, bruges som et kemisk reagens, farmaceutisk reagens og farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Ethylcyclopentanon, bruges som et kemisk reagens
, farmaceutisk reagens og farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
, farmaceutisk reagens og farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethylcyclopentanone |
| Kogepunkt | 171°C |
| Flammepunkt | 31°C (88°F) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1224 |
| Synonym | 3-ethylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-ethyl, 3-ethyl cyclopentanone, cyclopentanone,3-ethyl, acmc-20an48, 3-ethyl-cyclopentan-1-one |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 112.17 |
| Procent renhed | 99% |