Få mere at vide
3-Ethylbenzothiazolium bromide, 98%
Artikelnummer. 11342776
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342776 10 g 10g
11352776 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08903.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32446-47-2 | C9H10BrNS | 244.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32446-47-2
Molekylær formel C9H10BrNS
Molekylvægt (g/mol) 244.15
MDL nummer MFCD00051852
InChI nøgle XBWYYTURPBHPFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-ethylbenzothiazolium bromide, benzothiazolium, 3-ethyl-, bromide 1:1, benzothiazolium, 3-ethyl-, bromide, 3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium bromide, 3-ethylbenzothiazoliumbromide, acmc-209ht4, 3-ethylbenzo d thiazol-3-ium bromide
PubChem CID 182081
IUPAC navn 3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium;bromid
SMIL [Br-].CC[N+]1=CSC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethylbenzothiazolium bromide
Smeltepunkt 205°C to 207°C
Mængde 10 g
Beilstein 6250086
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 244.16
Procent renhed 98%