Få mere at vide
3-Ethylbenzophenone, Mikromol™
Artikelnummer. 17952876
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17952876 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17952876 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0001.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Ethylbenzophenone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethylbenzophenone
CAS 66067-43-4
Analyt- eller komponentnavne 3-Ethylbenzophenone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H14 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Ethylbenzophenone
InChI formel InChI=1S/C15H14O/c1-2-12-7-6-10-14(11-12)15(16)13-8-4-3-5-9-13/h3-11H,2H2,1H3
SMIL CCc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn (3-ethylphenyl)-phenylmethanone
Molekylvægt (g/mol) 210.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 210.1045 g/mol