Få mere at vide
3-Ethylbenzophenone, Mikromol™
Beskrivelse
3-Ethylbenzophenone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethylbenzophenone |
| CAS | 66067-43-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Ethylbenzophenone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H14 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Ethylbenzophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O/c1-2-12-7-6-10-14(11-12)15(16)13-8-4-3-5-9-13/h3-11H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (3-ethylphenyl)-phenylmethanone |
| Vis mere |