Få mere at vide
3-Ethylbenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethylbenzaldehyde |
| CAS | 34246-54-3 |
| Molekylær formel | C9H10O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h3-7H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCC1=CC(=CC=C1)C=O |
| IUPAC navn | 3-ethylbenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.17 |
| Formel vægt | 134.0732 |