Få mere at vide
3-ethylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10753561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10753561 10 g Glasflaske 10g
10760681 50 g Glasflaske 50g
10360954 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10753561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174550100
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 587-02-0 | C8H11N | 121.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 587-02-0
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00007818
InChI nøgle AMKPQMFZCBTTAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-ethylaniline, benzenamine, 3-ethyl, 3-ethylbenzenamine, 3-ethylphenylamine, aniline, m-ethyl, unii-w5u3oqy77o, aniline, 3-ethyl, w5u3oqy77o, methylanilin, 3-ethyl aniline
PubChem CID 11475
IUPAC navn 3-ethylanilin
SMIL CCC1=CC=CC(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethylaniline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -8°C
Farve Beige til hvid eller grå
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 212°C
Flammepunkt 85°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5C6H4NH2
Brydningsindeks 1.5540 to 1.556
Mængde 10 g
Beilstein 12, 1090
Specifik vægtfylde 0.97
Formel vægt 121.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Ethylaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.