Få mere at vide
3-(Ethylamino)phenol, TRC
Artikelnummer. 30340759
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30340759 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30340759 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB434083250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Ethylamino)phenol
CAS 621-31-8
Molekylær formel C8H11NO
Mængde 250 mg
Synonym N-Ethyl-3-aminophenol, N-Ethyl-m-aminophenol, m-(Ethylamino)phenol
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-2-9-7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,9-10H,2H2,1H3
SMIL CCNc1cccc(O)c1
IUPAC navn 3-(ethylamino)phenol
Molekylvægt (g/mol) 137.18
Formel vægt 137.0841