Få mere at vide
3-(Ethylamino)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Ethylamino)phenol |
| CAS | 621-31-8 |
| Molekylær formel | C8H11NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-Ethyl-3-aminophenol, N-Ethyl-m-aminophenol, m-(Ethylamino)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-2-9-7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,9-10H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCNc1cccc(O)c1 |
| IUPAC navn | 3-(ethylamino)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vægt | 137.0841 |
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?