Få mere at vide
3-Ethylamino-4-methylphenol, tech. 90%
Artikelnummer. 11343366
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343366 25 g 25g
11333366 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343366 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12768.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 120-37-6 | C9H13NO | 151,21 g/mol
3-ethylamino-4-methylphenol blev anvendt i syntesen af rhodol ved at undergå kondensationsreaktion med 2-(2,4-dihydroxybenzoyl)benzoesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-ethylamino-4-methylphenol blev anvendt i syntesen af
rhodol ved at undergå kondensationsreaktion med 2-(2,4-dihydroxybenzoyl)benzoesyre.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-37-6
Molekylær formel C9H13NO
Molekylvægt (g/mol) 151.21
MDL nummer MFCD00002382
InChI nøgle CTGSQPRDMHCIMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethylamino-4-methylphenol, 3-ethylamino-p-cresol, phenol, 3-ethylamino-4-methyl, ccris 4639, 3-ethylamino-4-methyl-phenol, unii-8002qme89h, 3-ethylamino-4-cresol, 3-ethylamino p-cresol, dsstox_cid_5269
PubChem CID 8428
IUPAC navn 3-(ethylamino)-4-methylphenol
SMIL CCNC1=CC(O)=CC=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethylamino-4-methylphenol
Smeltepunkt 84 °C til 92 °C
Kogepunkt 135 °C til 140 °C (3 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 3241548
Formel vægt 151.21
Procent renhed 90%
Grad Teknisk