Få mere at vide
3'-Ethylacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-Ethylacetophenone |
| CAS | 22699-70-3 |
| Molekylær formel | C10H12O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-Ethylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O/c1-3-9-5-4-6-10(7-9)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC1=CC(=CC=C1)C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-(3-ethylphenyl)ethan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vægt | 148.0888 |