missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Ethyl-d5-toluene, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethyltoluene-D5 (ethyl-D5) |
| CAS | 1398065-64-9 |
| Molekylær formel | C9 D5 H7 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 3-Ethyl-d5-toluene, 3-Ethyltoluene-D5 (ethyl-D5), 3-Ethyltoluene-d5, 1-Methyl-3-(ethyl-d5)benzene |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H12/c1-3-9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7 H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1cccc(C)c1 |
| IUPAC navn | 1-methyl-3-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.2224 |
| Formel vægt | 125.1253 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?