Få mere at vide
3-Ethyl Adenine-d5 (2% d0), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethyl-d5-adenine |
| CAS | 147028-85-1 |
| Molekylær formel | C7 2H5 H4 N5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Ethyl Adenine-D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N5/c1-2-12-4-11-6(8)5-7(12)10-3-9-5/h3-4H,2,8H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])n1cnc(N)c2ncnc12 |
| IUPAC navn | 3-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)purin-6-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.21 |
| Formel vægt | 168.1172 |